Key Documents
1.06564
Supelco
一水合高氯酸钠
for analysis EMSURE®
别名:
一水合高氯酸钠, 高氯酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
ClNaO4 · xH2O
CAS号:
分子量:
122.44 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-511-9
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-102.0% (alkalimetric)
形狀
crystals
pH值
4.5-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
130 °C
溶解度
2090 g/L
密度
2.02 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
聯結
替代品:SX0693;SX0693-1;SX693-2
分析報告
含量(碱量滴定):99.0 - 5.0
pH 值(5 %;水):4.5 - 7.0 C
氯化物,氯酸盐(以 Cl 计): ≤ 0.002 %
氯化物(Cl): ≤ 0.002 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
总氮(N): ≤ 0.0005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.002 %
Fe(铁): ≤ 0.0003 %
K(钾): ≤ 0.005 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Sebastian Nock et al.
Thyroid : official journal of the American Thyroid Association, 30(6), 908-923 (2020-03-19)
Background: Pathological conditions of the thyroid hormone (TH) system are routinely diagnosed by using serum concentrations of thyrotropin (TSH)
实验方案
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.