主要文件
1.10426
Millipore
Chromocult®大肠菌群琼脂
ISO 9308-1: 2014, For the simultaneous detection and enumeration of coliform bacteria and E. coli
别名:
大肠菌琼脂, 大肠杆菌显色琼脂, 大肠菌群显色琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
AOAC® RI (approved as alternative method for processed foods)
EPA
ISO 9308-1: 2014
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
granular
制造商/商品名称
ChromoCult®
技术
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
6.6-7.0 (25 °C, 26.5 g/L in H2O)
溶解性
26.5 g/L
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
Escherichia coli
coliforms
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Chromocult® 大肠菌群琼脂是颗粒状、选择性较低的差异显色培养基,设计用于食品和水的微生物分析。 这种培养基可以在24小时内对饮用水和加工食品基质中的 大肠杆菌 和大肠菌群同时进行检测、区分和计数,从而节省时间。 该琼脂是唯一用于验证以准备新版 ISO 9308-1(2014)的显色培养基。这一培养基含 Tergitol 7作为革兰氏阳性菌抑制剂,对目标大肠菌群/ 大肠杆菌的生长没有任何影响。 因此,Chromocult® 大肠菌群琼脂是检测饮用水和加工食品中大肠菌群和 大肠杆菌 的理想培养基。有助于并加快您的实验进程。
应用
Chromocult® 大肠菌群琼脂用于同时检测饮用水、消毒池水,处理厂成品水和加工食品样品中的大肠菌群和 大肠杆菌
分析说明
外观(净度):微浑浊至浑浊
外观(颜色):微黄色至黄棕色
pH 值(25 °C):6.6-5.8
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(酿酒酵母ATCC 25922(WDCM 00013)):
100参考培养基上的接种物(大肠杆菌ATCC 8739(WDCM 00012)):
参考培养基上的接种物(产气肠杆菌 ATCC 13048):
参考培养基上的接种物(弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 43864(WDCM 00006)):
菌落计数(大肠杆菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):
菌落计数(大肠杆菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):
菌落计数(产气肠杆菌 ATCC 13048):
菌落计数(弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 43864(WDCM 00006)):
在测试培养基上回收(大肠杆菌 ATCC 25922(WDCM 00013)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收(大肠杆菌 ATCC 8739(WDCM 00012)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收(产气肠杆菌 ATCC 13048): ≥ 70 %
在测试培养基上回收(弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 43864(WDCM 00006)): ≥ 70 %
生长(粪肠球菌 ATCC 19433(WDCM 00009)):部分抑制
生长(铜绿假单胞菌 ATCC 10145(WDCM 00024)):无限制
菌落(大肠杆菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):深蓝色至紫色
菌落(大肠杆菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):深蓝色至紫色
菌落(产气肠杆菌 ATCC 13048(WDCM 00175)):粉红色至红色
菌落(弗氏柠檬酸杆菌ATCC 43864(WDCM 00006)):粉红色至红色
菌落(铜绿假单胞菌 ATCC 10145(WDCM 00024)):无色
孵育:36 ± 2 °C孵育3天
。70 %的回收率等于0.7的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂
法律信息
AOAC is a registered trademark of AOAC International
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
访问文档库
商品
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
相关内容
洁净的饮用水对于食品饮料生产至关重要。本文概述了保障饮用水质量和安全性的化学和微生物检测方法。
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.