主要文件
1.00495
Supelco
草酸二水合物
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
草酸二水合物, 乙二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS号:
分子量:
126.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
205-634-3
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽压
0.000312 hPa ( 25 °C)
产品线
EMSURE®
方案
99.5-102.0% (manganometric)
表单
solid
效能
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤50 ppm Insoluble matter
灼烧残渣
≤100 ppm (as sulfate)
pH值(酸碱度)
1.5 (10 g/L in H2O)
沸点
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
98-100 °C
转变温度
flash point 157 °C (decomposition)
溶解性
>100 g/L
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
813 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
痕量阳离子
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤2 ppm
N: ≤10 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 草酸研磨吡嗪酰胺自加速共晶的原位研究。:该研究调查了吡嗪酰胺和草酸二水合物的原位共晶形成,强调了该过程的自加速性质及其对药物开发的影响(Kulla et al., 2016)。
  • 多时间尺度上动力学的氘MAS NMR研究:组氨酸和草酸。:本文利用氘磁角自旋核磁共振研究了二水合草酸和组氨酸的动力学,提供了不同时间尺度上分子运动的见解(Chan-Huot et al., 2015)。
分析说明
含量测定(锰量滴定法):99.5 - 102.0 %
不溶物: ≤ 50 ppm
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 50 ppm
总氮(N): ≤ 10 ppm
重金属(以Pb计): ≤ 5 ppm
重金属(ACS): ≤ 5 ppm
Ca(钙): ≤ 10 ppm
Fe(铁): ≤ 2 ppm
易碳化物质:通过测试
灼烧残渣(以硫酸盐计): ≤ 100 ppm
符合ACS,ISO,Reag. Ph Eur
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1