主要文件
1.10274
Millipore
Sterikon® Plus 生物指示剂
ampule of 2 mL, To monitor the effectiveness of the autoclaving by steam sterilization
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
42281526
NACRES:
NA.21
Agency
EP
USP
质量水平
表单
liquid
特点
ready-to-use
包装
ampule of 2 mL
应用
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Bacillus spp.
一般描述
Sterikon® plus 生物指示剂,每支安瓿中含肉汤、糖、pH指示剂和非致病性嗜热脂肪地芽孢杆菌( Geobacillus stearothermophilus )ATCC 7953的孢子(孢子形成优化)。在121±0.5°C(245 kPa)的压缩蒸汽中加热15分钟后,可完全杀死孢子。如加热温度较低或暴露时间较短,少量孢子可以存活,并在温育后生长。将Sterikon安瓿® 与需要高压灭菌的批次一起放入高压灭菌器。灭菌过程的效果通过温育安瓿进行检查。安瓿内容物呈红色(或紫红色),指示嗜热脂肪地芽孢杆菌( Geobacillus stearothermophilus ) 无生长,灭菌充分;如安瓿内容物呈黄色(或橙黄色)则指示该菌存在生长,灭菌不充分。
应用
Sterikon® plus 生物指示剂系统用于监测高压蒸汽灭菌效果(121°C下高压蒸汽灭菌15分钟)。适合检验培养基产物的灭菌效果,用于检测药品(尤其是安瓿包装药品)、食物和水样,以及需要高压灭菌的罐头食品和其他产品。
联系
替代品:1.10274.0003
分析说明
外观:乳白色和紫红色
每个安瓿的活孢子数:5.0E+05-1.0E+07
生长(35 °C):无生长
生长(60 °C):生长
性能测试(6  min,121 °C):生存时间 6  min/121 °C
性能测试(15  min,121 °C):杀灭时间 15  min/ 121 °C
D值(121 °C):1.5-2.0 min
Z值:7.0-10.0 °C
菌种:嗜热脂肪地芽孢杆菌ATCC 7953
D值的确定基于Stumbo-Murphy-Cochran法。
菌种控制通过MicroSeq-System进行。
物种:嗜热脂肪地芽孢杆菌ATCC 7953(优化制剂)。
安瓿瓶:2 ml。
储存温度:+2°至+8°C。
法律信息
STERIKON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。