主要文件
1.05134
Supelco
硫化钾
small lumps for analysis EMSURE®
别名:
硫化钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(l · K2S)(m · K2Sx)(n · K2S2O3)
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
NACRES:
NA.21
质量水平
产品线
EMSURE®
表单
solid
浓度
≥44% (complexometric K2S basis)
pH值(酸碱度)
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200-250 °C
溶解性
500 g/L
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1000‑1200 kg/m3
痕量阴离子
sulfite (SO32-): ≤1%
thiosulfate (S2O32-): ≤20
痕量阳离子
N: ≤0.01%
储存温度
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
相关类别
分析说明
含量测定(配位滴定,以K₂S计): ≥ 44 %
亚硫酸盐(SO₃): ≤ 1 %
硫代硫酸盐(S₂O₃):约20
总氮(N): ≤ 0.01 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3