About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O3S2
CAS号:
分子量:
158.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-867-5
NACRES:
NA.21
质量水平
产品线
EMPLURA®
方案
≥97.0% (iodometric)
表单
solid
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
6.0-9.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
701 g/L
密度
1.67 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1350 kg/m3
痕量阴离子
sulfide (S2-): ≤0.002%
痕量阳离子
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
应用
- 硫代硫酸盐光解形成的含硫自由基阴离子:量子化学分析。:该研究探讨了硫代硫酸盐光解过程中含硫自由基阴离子的形成,并利用量子化学分析来了解其性质和特性。该研究为光化学过程及其在分析化学中的潜在应用提供了新的见解(Fedunov et al., 2023)(Fedunov et al., 2023)
- 次氯酸钙与牙髓治疗常用冲洗剂的相互作用:化学分析。:本文研究了次氯酸钙与常用根管冲洗剂(包括硫代硫酸钠)之间的化学相互作用。该研究强调了用于理解这些相互作用及其对根管治疗的影响的分析方法(de Pellegrin et al., 2023)(de Pellegrin et al., 2023)
- 巴西亚热带河口沉积物有毒成分的鉴定。:该研究确定了巴西河口沉积物中的有毒成分,使用分析技术来检测有害物质,包括作为解毒剂的硫代硫酸钠。研究结果有助于环境监测和污染控制(Poleza et al., 2014)(Poleza et al., 2014)。
- 采用两种机械化学方案可持续合成可用于光催化、制氢和抗菌的硫化镉。:重点介绍了硫化镉的可持续合成,在机械化学合成过程中采用硫代硫酸钠。应用包括光催化、制氢和抗菌处理。(Shalabayev et al., 2022)。
分析说明
含量测定(碘量滴定法): ≥ 97.0 %
鉴别:通过测试
pH值(5 %;水):6.0 - 9.5
硫化物(S): ≤ 0.002 %
重金属(以铅计): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.005 %
鉴别:通过测试
pH值(5 %;水):6.0 - 9.5
硫化物(S): ≤ 0.002 %
重金属(以铅计): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.005 %
法律信息
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1