主要文件
1.06513
SAFC
五水硫代硫酸钠
pure
别名:
Sodium thiosulfate pentahydrate, Antichlor
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O3S2 · 5H2O
CAS号:
分子量:
248.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-867-5
质量水平
表单
solid
pH值(酸碱度)
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
48 °C
溶解性
701 g/L
密度
1.74 g/cm3 at 20 °C
应用
pharma/biopharma processes
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
相关类别
应用
Sodium thiosulfate pentahydrate is used as antioxidant or chelating agent and is suitable for use in pharmaceutical processes.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1