agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
97.0-100.5% (iodometric)
形狀
powder
效力
2610 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.005% Insoluble matter
≤0.03 meq/g Titrable free base
pH值
8.8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>500 °C (decomposition)
密度
2.63 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1480 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.02%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.1%
正離子痕跡
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Se: ≤0.0004%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 兰考泡桐的结构特性和水解性:乙酸和亚硫酸钠的预处理方法的效果: 本研究探讨了乙酸和亚硫酸钠预处理对速生兰考泡桐(Paulownia elongate)结构特性和酶水解的影响。两者的组合显著提高了纤维素含量和酶消化率,证明了其具有高效产糖的潜力(Wang et al., 2022)。
- 除氧剂(亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、连二亚硫酸钠和焦亚硫酸氢钠)对绿藻生物量增长和蓄积的影响: 本研究探讨了各种除氧剂对绿藻(Asterarcys fourcelllare)生物量增长的影响。亚硫酸钠是用来测试生物量蓄积度增长的化合物之一(Sudha et al., 2022)。
- 一种新型的光辅助活化过硫酸盐策略,使用硅酸钠和亚硫酸钠作为调节剂,将氨氮选择性氧化为二氮: 本文提出了一种可以将氨氮选择性地氧化为氮气的新手段。亚硫酸钠是用来测试生物量蓄积度增长的化合物之一(Sudha et al., 2024)。
- 亚硫酸钠电子受体对三元复合驱含盐水生物强化处理的有效性: 本研究考察了作为电子受体的亚硫酸钠在碱性表面活性剂-聚合物冲洗(alkaline-surfactant-polymer flooding)的盐水生物强化处理中的作用。研究结果表明,添加亚硫酸钠可以提高处理效率(Zhang et al., 2021)。
分析報告
含量测定(碘量滴定法):97.0 - 100.5 %
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005 %
游离酸:通过测试
可滴定游离碱: ≤ 0.03 meq/g
氯化物(Cl): ≤ 0.02 %
硫代硫酸盐(S₂O₃): ≤ 0.1 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
Se(硒): ≤ 0.0004 %
Zn(锌): ≤ 0.001 %
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.005 %
游离酸:通过测试
可滴定游离碱: ≤ 0.03 meq/g
氯化物(Cl): ≤ 0.02 %
硫代硫酸盐(S₂O₃): ≤ 0.1 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.0005 %
Se(硒): ≤ 0.0004 %
Zn(锌): ≤ 0.001 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
实验方案
Preparation of a standard solution for Sulfite
亚硫酸盐标准溶液制备