文件
1.14291
Supelco
乙腈
≥99.8% (GC), HPLC grade, isocratic grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
别名:
ACN, 乙腈, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
乙腈, isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
等級
HPLC grade
isocratic
品質等級
蒸汽密度
1.41 (vs air)
蒸汽壓力
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
產品線
LiChrosolv®
化驗
≥99.8% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
蒸發殘留物
≤4.0 mg/L
透射率
195 nm, ≥70%
200 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI 密鑰
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
LiChrosolv® 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而其是可重现分离的理想选择。由于分析型HPLC分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供适用的“梯度级”和“等度级”溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
應用
乙腈可用作以下反应的溶剂:
  • 反相高效液相色谱(RP-HPLC)法中的流动性
  • 在等度模式的反相HPLC中用于测定含辣椒和咖喱食品中的苏丹染料。
特點和優勢
  • 已通过0.2 µm滤膜过滤
  • 高分离度、灵敏度和优化的色谱峰基线分离
準備報告
产品已经过0.2 μm过滤器过滤
分析報告
纯度 (GC): ≥ 99.8 %
同一性(IR):符合
蒸发残留物: ≤ 4.0 mg/l
水: ≤ 0.05%
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
透射率(195 nm): ≥ 70%
透射率(200 nm): ≥ 90 %
透射率(从240起 nm开始): ≥ 98%
经0.2 µm过滤器过滤
其他說明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律資訊
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F - closed cup
閃點(°C)
2.0 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
Determination of methylparaben, propylparaben, triamcinolone acetonide and its degradation product in a topical cream by RP-HPLC.
L Matysova et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376, 440-443 (2003)
Development of a fast analytical method for the determination of Sudan dyes in chili-and curry-containing foodstuffs by high-performance liquid chromatography- photodiode array detection.
Vanessa C et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 639-644 (2006)
商品
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
查看所有结果
实验方案
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.