agency
APHA
EP
ISO 11133
JP
USP
品質等級
法律遵循
FDA (BAM)
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.1-7.5 (25 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
40 g/L
體積密度
620 kg/m3
應用
microbiology
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
適合性
aerobic bacteria (total)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
聯結
腳註
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
实验方案
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.
The International Organization for Standardization (ISO) published the revised EN ISO 21528-1 and EN ISO 21528-2 standards in 2017.