胰蛋白酶黄豆琼脂
胰蛋白酶黄豆琼脂(TSA)又称胰蛋白酶大豆琼脂、大豆酪蛋白消化琼脂或 CASO(酪蛋白蛋白胨大豆蛋白胨)琼脂,是一种用于定性程序中分离和培养苛养和非苛养微生物的培养基。由于这种营养培养基能够支持多种细菌和真菌生长,因此通常用于无菌检测以判断设施是否存在污染。此外,它还具有现场微生物污染监测系统的优势。胰蛋白酶大豆琼脂培养皿可用于培养、保存和运输细菌培养物。这种培养基含有酪蛋白和大豆蛋白胨,可提供细菌生长所需的含氮化合物(氨基酸 和肽)。其外观清澈,呈淡黄色,pH 值在 7.1 到 7.5 之间。
Products
TSA 用于空气中需氧微生物计数
胰蛋白酶大豆琼脂可用于培养和分离各种细菌、 酵母菌和霉菌。借助主动或被动空气监测技术,它还可用于测量空气中的需氧微生物总数,以及检测隔离器和洁净室中的人员污染痕迹。
胰蛋白酶大豆琼脂接触皿 ICR(隔离器和洁净室)Plus
胰蛋白酶大豆琼脂接触皿 ICR Plus与 γ-辐照即用型培养皿和TSA接触培养皿(即用型无菌培养皿,添加了卵磷脂和聚山梨醇酯 (Tween®) 80 以中和清洁过程中产生的抑制物质)一起,用于测定干燥、消毒过的表面以及非关键区域人员身上的需氧微生物总数。
胰蛋白酶大豆琼脂沉降皿是一种无菌型即用培养皿,含有卵磷脂、Tween®、组氨酸和半胱氨酸,用于检测含防腐剂的样品,或者检测消毒剂功效测试中的需氧微生物总数。
TSA 用于分离和培养微生物
GranuCult® 胰蛋白酶大豆琼脂以培养基颗粒(脱水培养基)的形式提供,适用于培养和分离不同材料中多种微生物。此外,它还可用于制药业的质量控制。
胰蛋白酶大豆琼脂(Vegitone)是一种非灭菌型通用培养基,不含任何动物源性成分(酪蛋白胨由植物蛋白胨代替),对于培养各种微生物必不可少。
NutriSelect® Plus 胰蛋白酶大豆琼脂是一种粉末培养基,用于工业和研究领域。它通常被用来培养和分离测试样本中的苛氧或非苛氧微生物。这种培养基同时适合需氧和厌氧微生物菌群的生长。
NutriSelect® Prime 胰蛋白酶大豆琼脂经清真认证,适用于清真和犹太洁食认证相关的工艺流程,通常用于检测和分离测试样品中的苛氧或非苛氧微生物。这种培养基同时适合需氧和厌氧微生物菌群的生长。
含 LTHTh(Tween® 80、卵磷脂、组氨酸和硫代硫酸钠)的胰蛋白酶大豆琼脂是一种营养丰富、不含抑制剂的复合微生物培养基,用于培养和分离苛养细菌、酵母菌和霉菌。Tween® 80、卵磷脂、组氨酸和硫代硫酸钠可中和清洁、消毒过程或防腐剂产生的抑制物质。
Milliflex® 预制培养皿
Milliflex® 预制培养皿预装有胰蛋白酶大豆琼脂、聚山梨醇酯 80 和卵磷脂,是一种即用型琼脂培养基(预制琼脂培养皿),专为配套 Milliflex® 或 Milliflex Oasis® 系统使用而设计。它可用于生物负载测试和一般微生物分析,以评估容器、设备和表面以及水溶性化妆品的消毒程序的有效性。
含有卵磷脂和聚山梨醇酯 80 的 NutriSelect® prime 清真胰蛋白酶大豆琼脂
NutriSelect® prime 胰蛋白酶大豆琼脂经清真认证,含有卵磷脂和聚山梨醇酯 80,用于化妆品、药品和含防腐剂产品中的需氧嗜温微生物的计数和检测。此外,它还可用于评估容器、设备和工作区消毒程序的有效性。它可用于经清真认证和犹太洁食认证的工艺。
IsoBag® 胰蛋白酶大豆琼脂接触皿
含有卵磷脂和Tween® 的IsoBag® 胰蛋白酶大豆琼脂接触皿包装在一种专为快速方便地转移培养基而设计的无菌聚氨酯 DPTE β 袋中。它用于隔离器或限制进入屏障系统 (RABS) 内的表面监测。
琼脂条TC (总计数)培养基
这是一种填充在柔性背衬膜中的即用型培养基,用于配合 RCS® 空气采样器来监测环境空气和压缩气体。
接触式培养片(杀菌控制)
Envirocheck™ 接触式培养片是一种涂有胰蛋白酶大豆琼脂的柔性桨状玻片,可对表面和液体中的微生物进行半定量评估,以评价消毒效果。玻片 A 涂有 CASO 琼脂,用于活菌(需氧)计数。玻片 B 涂有含聚山梨醇酯 80、硫代硫酸钠、卵磷脂和组氨酸的 CASO 琼脂,以促进因清洁或消毒而暂时受到抑制但仍存活的细菌的生长。