agency
APHA
FDA-BAM
ISO 17410
ISO 4833
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.0 (30 °C, 22 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
22.5 g/L
體積密度
560 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
aerobic bacteria (total)
一般說明
平板计数琼脂(Plate Count Agar),也称为胰蛋白胨葡萄糖酵母琼脂或酪蛋白胨右旋糖酵母琼脂,是颗粒状培养基。不含任何抑制剂或指示剂,营养成分相对丰富。酪蛋白胨(胰蛋白胨)的酶解产物游离氨基酸含量高,是培养基的氮源。酵母提取物主要提供B族复合维生素。葡萄糖是细菌生长的能源,而琼脂是固化剂。我们的粒状培养基具有多种优势,如稠度出色、溶解速度快、保质期更长,安全性更好以及易于处理。
應用
Plate Count Agar适用于测定牛乳、乳制品、食品和动物饲料、水、饮料和其他材料中的总微生物含量。
聯結
替代品:1.05463.5007
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
商品
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.