主要文件
1.05396
Millipore
MacCONKEY肉汤
GranuCult® prime, USP, EP, JP, granular, suitable for food and beverages
别名:
MacConkey G肉汤, MacConkey培养基, MacConkey溴甲酚紫肉汤, 粒状MacConkey肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
EP
JP
USP
质量水平
表单
granular
包装
pkg of 500 g
制造商/商品名称
GranuCult® prime
储存条件
(Tightly closed. Dry)
技术
microbiological culture: suitable
颜色
gray
pH值(酸碱度)
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
35 g/L
堆积密度
640 kg/m3
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
Escherichia coli
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
一般描述
MacConkey肉汤是一种含有乳糖的选择性培养基。降解后,乳糖形成酸和气体,表明存在大肠杆菌。释放的胀气收集在Durham试管中。pH值指示剂溴甲酚紫色变为黄色表明产酸。牛胆汁促进几种肠道细菌的生长,并抑制其他不在肠道内的微生物的生长。
应用
MacConkey肉汤适用于大肠杆菌和大肠菌群的推定试验,也适用于测定牛奶、水和其他材料的大肠杆菌或大肠菌群滴度。本培养基符合EP、USP、JP非无菌产品微生物检验统一方法的规定:特定微生物的测试。
特点和优势
  • 减少了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,工作环境更安全,因此安全可持续。
  • 优异的润湿性、溶解度和自由流动性能
  • 方便,在温暖或潮湿的条件下也有最少的组分分离和结块
  • 批间重现性高
  • 保质期延长至5年
  • 大量测试菌株,高于所有监管要求
  • 造粒技术允许包括许多补充剂,不需要单独添加
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
访问文档库
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.