agency
ISO 6579
品質等級
形狀
medium granules (dehydrated (DCM))
製造商/商標名
GranuCult®
技術
microbiological culture: suitable
pH值
5.0-5.4 (25 °C, 41.8 g/L in H2O, after autoclaving)
體積密度
700 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
一般說明
應用
分析報告
外观(颜色):深蓝色
pH值(25 °C):5.0 - 5.4
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
沙门氏菌、大肠埃希菌和铜绿假单胞菌的混合接种物
大肠埃希菌和粪肠球菌的其他单一培养物
在XLD琼脂和胰蛋白酶大豆琼脂上确认
参考培养基上的接种物(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(肠炎沙门氏菌ATCC 13076(WDCM 00030)): ≤ 100
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)): ≥ 1000
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)): ≥ 1000
参考培养基上的接种物(铜绿假单胞菌 ATCC 27853(WDCM 00025)): ≥ 1000
参考培养基上的接种物(粪肠球菌 ATCC 29212(WDCM 00087)): ≥ 1000
参考培养基上的接种物(粪肠球菌 ATCC 19433(WDCM 00009)): ≥ 1000
XLD琼脂上生长(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):>10个菌落
XLD琼脂上生长(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):>10个菌落
菌落(鼠伤寒沙门氏菌ATCC 14028(WDCM 00031)):无色,带有黑色中心
菌落(肠炎沙门氏菌ATCC 13076(WDCM 00030)):无色,带有黑色中心
胰蛋白酶大豆琼脂上生长(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):<100个菌落
胰蛋白酶大豆琼脂上生长(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):<100个菌落
胰蛋白酶大豆琼脂上生长(粪肠球菌 ATCC 29212(WDCM 00087)):<10个菌落
胰蛋白酶大豆琼脂上生长(粪肠球菌 ATCC 19433(WDCM 00009)):<10个菌落
孵育:
RVS肉汤:在41.5 ± 1 °C需氧条件下24 ± 3小时
在XLD琼脂和胰蛋白酶大豆琼脂上确认:在37 ± 1 °C需氧条件下24 ± 3小时
腳註
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
商品
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
了解在采用EN ISO 11133集中纯化水和Milli-Q® IX纯水系统产出的纯水制备微生物培养基及进行性能测试时,如何比较两种水源。测试包括针对李斯特菌和沙门氏菌病原体的专用培养基。
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.
实验方案
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.
规定了在食品生产链中检测沙门氏菌水平的方法。