agency
APHA
ISO 19250
ISO 6579
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
7.2-7.6 (25 °C, 55 g/L in H2O)
溶解度
55 g/L
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Salmonella spp.
一般說明
GranuCult®木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂旨在用于分离和分化致病性肠杆菌,尤其是志贺氏杆菌和沙门氏菌。木糖、乳糖、蔗糖降解成酸,酚红颜色变为黄色。硫代硫酸盐和铁(III)盐指示硫化氢的产生,它们在菌落中反应形成黑色铁硫化物的沉淀。将赖氨酸脱羧为尸胺的细菌可以通过由于pH值增加而在菌落周围出现紫色来识别。这些反应可以同时或先后进行,导致pH值指示剂显示出各种深浅的颜色,或者在长时间孵育时其颜色可能会从黄色变为红色。培养基具有中等选择性,因此抑制了不需要的生物的生长,而可以通过读取碳水化合物异化,赖氨酸脱羧和形成黑色菌落的硫化氢的净效应来暂时对寻找的细菌进行分组。琼脂是固化剂。
應用
GranuCult®木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂适用于分离和分化致病性肠杆菌,尤其是食品和动物饲料、水和其他材料中的志贺氏杆菌和沙门氏菌。
分析報告
外观(澄清度):透明至微乳白色
外观(颜色):红色
pH值(25 °C):7.2 - 7.6
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):
参考培养基上的接种物(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):
菌落计数(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):
菌落计数(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):
在测试培养基上回收率(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)): ≥ 50 %
在测试培养基上回收率(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)): ≥ 50 %
生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):生长或部分抑制
生长(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):生长或部分抑制
生长(粪肠球菌 ATCC 29212(WDCM 00087)):总抑制
生长(粪肠球菌 ATCC 19433(WDCM 00009)):总抑制
菌落(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):具有黑色中心的菌落
菌落(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):具有黑色中心的菌落
菌落(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):黄色菌落
菌落(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):黄色菌落
孵育:37 ± 1 °C孵育24 ± 3小时
50 %的回收率等于0.5的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂
外观(颜色):红色
pH值(25 °C):7.2 - 7.6
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):
参考培养基上的接种物(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):
菌落计数(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):
菌落计数(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):
在测试培养基上回收率(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)): ≥ 50 %
在测试培养基上回收率(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)): ≥ 50 %
生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):生长或部分抑制
生长(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):生长或部分抑制
生长(粪肠球菌 ATCC 29212(WDCM 00087)):总抑制
生长(粪肠球菌 ATCC 19433(WDCM 00009)):总抑制
菌落(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):具有黑色中心的菌落
菌落(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):具有黑色中心的菌落
菌落(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):黄色菌落
菌落(大肠埃希菌 ATCC 8739(WDCM 00012)):黄色菌落
孵育:37 ± 1 °C孵育24 ± 3小时
50 %的回收率等于0.5的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
International journal of food microbiology, 321, 108560-108560 (2020-02-23)
Foodborne illnesses affect the health of consumers worldwide, and thus searching for potential antimicrobial agents against foodborne pathogens is given an increased focus. This research evaluated the influence of sodium lactate (SL), encapsulated (e) and unencapsulated (u) polyphosphates (PP; sodium
商品
Dehydrated culture media for cultivating Shigella come in granules that dissolve in water. Granulation of the media ensures homogenous distribution, which avoids clumping even in warm and humid conditions.
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
实验方案
规定了在食品生产链中检测沙门氏菌水平的方法。