主要文件
1.01406
Millipore
GranuCult®优质紫红色胆汁乳糖(VBRL)琼脂
acc. ISO 4832 and FDA-BAM GranuCult , ISO 4832, FDA-BAM
别名:
VBRL琼脂, VRB琼脂, VRB琼脂(结晶紫中性红胆汁琼脂), 大肠菌群检测培养基, 紫红色胆汁琼脂, 紫红色胆盐乳糖琼脂, 结晶紫中性红胆汁乳糖琼脂, 结晶紫中性红胆汁琼脂, 结晶紫中性红胆盐琼脂,VRB-琼脂(结晶紫中性红胆盐琼脂)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106213
NACRES:
NA.74
Agency
APHA
FDA-BAM
ISO 4832
质量水平
无菌性
non-sterile
表单
granular
包装
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
制造商/商品名称
GranuCult® prime
储存条件
protect from light (Keep tightly closed and dry)
技术
microbiological culture: suitable
颜色
pink
pH值(酸碱度)
7.3-7.5 (37 °C, 40 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解性
39.5 g/L
堆积密度
670 kg/m3
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
15-25°C
适用性
coliforms
一般描述
GranuCult®优质VRB(紫红色胆汁乳糖)琼脂用于大肠菌群的检测和菌落计数。结晶紫和胆盐抑制革兰氏阳性伴随菌群的生长。通过pH值指示剂中性红(使其变为红色)和胆汁酸的沉淀来表示乳糖对酸的降解。动物组织的酶消化为细菌生长提供了碳和氮的来源。酵母提取物主要提供复合维生素B,而琼脂是固化剂。
应用
GranuCult®优质紫红色胆汁乳糖(VBRL)琼脂适用于食品、动物饲料、水等物料中大肠菌群的检测和菌落计数。
特点和优势
  • GranuCultgr®提供优质的颗粒培养基
  • 由于减少了与细粉尘和有毒物质吸入相关的风险,因此工作环境更安全,安全可持续
  • 优异的润湿性、溶解度和自由流动性能
  • 方便,组分分离和结块最小,即使在温暖或潮湿的条件下也是如此
  • 高批间重现性
  • 保质期长达5年
  • 测试菌株数超出了所有监管要求
  • 颗粒化技术允许加入多种补充剂,无需单独添加
联系
替代:1014065007
分析说明
外观(澄清度):透明
外观(颜色):红色
pH值(25 °C):7.2-7.6
凝固行为(2 hrs.,45 °C)液体
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):
菌落计数(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):
在测试培养基上回收率(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)): ≥ 50%
菌落颜色(大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012)):紫红色菌落,有或没有沉淀光晕
参考培养基上的接种物(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):
菌落计数(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):
在测试培养基上回收(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)): ≥ 50%
菌落颜色(大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013)):紫红色菌落,,有或没有沉淀光晕
参考培养基上的接种物(阴沟肠杆菌ATCC 13047(WDCM 00083)):
菌落计数(阴沟肠杆菌ATCC 13047(WDCM 00083)):
在测试培养基上回收率(阴沟肠杆菌ATCC 13047(WDCM 00083)): ≥ 50%
菌落颜色(阴沟肠杆菌ATCC 13047(WDCM 00083)):紫红色菌落,有或没有沉淀光晕
生长(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):无限度
菌落颜色(铜绿假单胞菌ATCC 27853(WDCM 00025)):无色至米色菌落
生长(粪肠球菌ATCC 19433(WDCM 00009)):完全抑制
生长(粪肠球菌ATCC 29212(WDCM 00087)):完全抑制
培养:在30± 1 °C
下24 ± 2小时参考培养基:胰蛋白酶大豆琼脂
50%的回收率等于0.5的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
其他说明
  • 所制备的培养基呈透明和红色
  • 如果培养基要立即用于浇板技术,请在使用前将其在水浴中冷却至44-47 °C
  • 如果培养基用于表面电镀技术,则在使用前板上不应有可见的水分
  • 所制备的板可在2 °C至8 °C的黑暗环境中保存,防止蒸发长达5天
法律信息
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered®culture medi. depending on your needs. The designations basi. plu. or prime are added to indicate the quality control leve. from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
了解在采用EN ISO 11133集中纯化水和Milli-Q® IX纯水系统产出的纯水制备微生物培养基及进行性能测试时,如何比较两种水源。测试包括针对李斯特菌和沙门氏菌病原体的专用培养基。
Water source comparison for microbiological media preparation highlights central purification vs. Milli-Q® IX system efficiency.