主要文件
1.04220
Millipore
氯化胍
LAB
别名:
盐酸胍 盐酸盐, 盐酸胍,氨基甲酰氨基氮氯化物, 亚氨基脲 盐酸盐, 亚氨脲 盐酸盐, 盐酸胍
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
200-002-3
NACRES:
NA.21
质量水平
效能
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
188 °C
溶解性
2150 g/L
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
堆积密度
550‑620 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
强效离液剂,用于蛋白质的变性以及后续复性。该强效变性剂可溶解不溶性或变性的蛋白质,如包涵体。可用作使蛋白质或酶复性为活性形式的第一步骤。可能还需要脲和二硫苏糖醇 (DTT)。
分析说明
含量测定(高氯酸滴定): ≥ 99.0 %
鉴别(红外光谱):通过测试
pH值(10 %;水):4.5 - 5.5
熔程:182 - 186
氯化物(以无水物质计):36.1 - 37.1 %
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1