主要文件
1.00665
Supelco
乙腈
≥99.8% (GC), suitable for GC/MS, SupraSolv®
别名:
ACN, 乙腈, 氰甲烷, 甲基氰
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
741857
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352117
EC索引号:
200-835-2
NACRES:
NA.03
产品名称
乙腈, for gas chromatography MS SupraSolv®
蒸汽密度
1.41 (vs air)
质量水平
蒸汽压
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
产品线
SupraSolv®
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
524 °C
973 °F
expl. lim.
16 %
技术
GC/MS: suitable
杂质
≤0.05% Water
蒸发残留物
≤3.0 mg/L
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.344 (lit.)
沸点
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
转变温度
flash point 2 °C
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SupraSolv 专门用于气相色谱和质谱检测。SupraSolv 溶剂可提供最大的指定保留时间范围、清晰的基线和最小的信噪比,从而可提供可靠且可重复的分析结果。
应用
  • 283.15K至323.15K温度下,13种纯溶剂中依普利酮的热力学分析。:本研究对依普利酮在乙腈等溶剂中的溶解度进行了全面的热力学分析,有助于优化药物制剂并增强药物递送系统(Liu等人,2024年)。
  • C8液相色谱柱上固定相梯度的制备和表征。:本研究详细介绍了乙腈在创建固定相梯度中的应用,支持色谱技术的进步,从而在分析化学中实现更高效和更具选择性的分离(Cecil等人,2024年)。
  • 用于分析人乳中德拉马尼及其DM-6705代谢物的在线提取和液相色谱串联质谱测定法的验证和应用。:本文论证了乙腈在LC-MS/MS分析的样品制备和提取中的重要作用,这对于药物监测和药代动力学研究至关重要(Mkhize等人,2024年)。
  • 使用有限的同位素标记内标物在LC-MS/MS中同时定量11种抗癫痫药物:准确性评估。:本研究的特点是乙腈在增强LC-MS/MS方法中的应用,为准确定量抗癫痫药物提供了强大的框架,这对于临床药理学和治疗药物监测至关重要(Abady等人,2024年)。
  • 带有醛基的均相钌配合物的还原动态和静态激发态猝灭。:这项研究强调了乙腈在研究钌配合物中光化学反应中的作用,有助于理解金属有机框架中光诱导过程(Dickenson等人,2024年)。
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F - closed cup
闪点(°C)
2.0 °C - closed cup
访问文档库
其他客户在看
商品
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.