特點
(Snap-N-Spike®)
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
clinical testing
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
PVNIIMVLHYAWGP-IDEBNGHGSA-N
一般說明
烟酸,也称为尼克酸,是B复合物的水溶性维生素,是人类必需的营养素。烟酸缺乏症通常是与营养不良到慢性酒精中毒等疾病相关的营养状况受损的结果,通常通过LC-MS/MS在患者血浆样品中进行监测。
應用
烟酸-13C6是稳定标记的内标,适用于通过基于MS的测试应用来定量烟酸水平,从烟酸缺乏症的诊断测试到基于烟酸的药物制剂,膳食补充剂或强化食品的质量控制测试。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup