生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +91±2°, c = 1% in 0.1 M NaOH
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.5% loss on drying
顏色
colorless to white
mp
229-234 °C
231-233 °C (lit.)
溶解度
alcohol: soluble 80mg/100 ml at 25 °C
water: soluble 22mg/100 ml at 25 °C
0.1 M NaOH: 10 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
H2O: very soluble
organic solvents: insoluble
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
應用
detection
SMILES 字串
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
水污染物質分類(WGK)
WGK 1