生物源
synthetic
化驗
≥99.5% (HPLC)
形狀
powder or crystals
燃燒殘留物
≤0.2%
損耗
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
colorless to white
mp
128-131 °C (lit.)
128-131 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
應用
cell analysis
SMILES 字串
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI 密鑰
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PARP1(142) , SIRT2(22933)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烟酰胺是维生素B3的一种形式,它是辅酶NAD和NADP的合成砌块。 研究人员认为它是一种重要的信号分子,对于细胞膜研究必不可少。它已被用于多种应用和研究领域,如癌症和病毒研究。
應用
烟碱已可用于:
- 研究其对Sirtuin 1表达的影响
- 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸/烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NAD+/NADH)循环实验
- 用于细胞裂解缓冲液,作为Sirtuin 1抑制剂,研究其在白藜芦醇(RSV)诱导的乙型肝炎病毒复制中的作用
生化/生理作用
NAD和NADP的辅酶参与能量产生代谢,调节某些氧化还原反应。NAD水解产生烟碱,然后被转移到其他组织。烟碱水解通过补救途径产生烟酸。
烟碱(烟酰胺)(Nam)是辅酶烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)和烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NAD)的合成砌块(活性成分)。烟碱可用作烟酰胺磷酸核糖转移酶(NAMPT,EC2.4.2.12)的底物,是NAD(+)生物合成的限速酶和重要的信号分子。
烟酰胺是维生素B3的酰胺衍生物,是PARP抑制剂
其他說明
辅酶和辅因子,vol. 2: 吡啶核苷酸辅酶
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
302.0 °F - closed cup
閃點(°C)
150 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null
Human Nutrition, 206-206 (2010)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
Nicotinamide N-methyltransferase enhances the progression of prostate cancer by stabilizing sirtuin 1
Oncology Letters, 15(6), 9195-9201 (2018)
Control of mitochondrial pH by uncoupling protein 4 in astrocytes promotes neuronal survival
The Journal of biological chemistry, jbc-M114 (2014)