Merck
809799
Sigma-Aldrich
烟酰胺-2,6,7-13C3-(吡啶-15N)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
别名:
维生素B3-2,6,7-13C-(吡啶-15N)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C3C3H615NNO
分子量:
126.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
 13C
 15N
≥98 atom %
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
white to off-white
mp
128 °C
质量偏移
M+4
储存温度
−20°C
SMILES字符串
N[13C](C1=CC=[13CH][15N]=[13CH]1)=O
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i3+1,4+1,6+1,8+1
InChI key
DFPAKSUCGFBDDF-DNUYGDBSSA-N
相关类别
一般描述
尼克酰胺(或烟酰胺)是维生素B3的一种形式,可用于各种治疗应用中。它存在于肉、鱼、坚果和蘑菇以及部分蔬菜中。它是烟酸的酰胺衍生物,是治疗糙皮病、痤疮和皮肤癌的首选。
烟酰胺-2,6,7-13C3-(吡啶-15N)是维生素B3的同位素,其中吡啶氮和C-2、C-6、C-7吡啶碳分别由15N713C6同位素替代。
应用
烟酰胺-2,6,7-13C3-(吡啶-15N)可用作稳定的同位素内标物,用于获得特定生物样品的准确数据。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
A review of nicotinamide: treatment of skin diseases and potential side effects
Rolfe HM
Journal of Cosmetic Dermatology, 13(4), 324-328 (2014)
Safety of high-dose nicotinamide: a review
Knip M, et al.
Diabetologia, 43(11), 1337-1345 (2000)