主要文件
I-035
Supelco
胰岛素 来自牛胰腺 溶液
100 μg/mL (PBS pH 7.2), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C254H377N65O75S6
CAS号:
分子量:
5733.49
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 0.5 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL (PBS pH 7.2)
技术
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
InChI key
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
一般描述
牛胰岛素的分子结构仅有3个氨基酸与人胰岛素不同,因此被用作人胰岛素的内标。此Certified Spiking Solution® (认证加标溶液)牛胰岛素完整蛋白溶液适合在LC-MS/MS胰岛素检验中用于人胰岛素的定量。胰岛素是一种由胰岛β细胞产生并含有51个氨基酸的肽激素。胰岛素可尤其通过促进葡萄糖从血液中吸收到肝脏、脂肪和骨骼肌细胞而来调节碳水化合物、脂肪和蛋白质的代谢。可定期测量胰岛素的水平来评估胰岛素的生成;诊断产生胰岛素的肿瘤;确定低血糖或鉴定胰岛素抵抗。
该产品含有牛源胰岛素溶液的经认证参考物质。经ISO 17034、 ISO/IEC 17025、 ISO 9001和 ISO 13485标准生产和认证。该溶液符合 ISO 准则规定的主要标准和认证标准物质分类。本标准品是由纯物质在水性溶剂溶液中制成的。来自牛胰腺的胰岛素溶于pH 7.2的磷酸盐缓冲盐水(PBS)。
应用
来自牛胰腺的胰岛素溶液适用于分析和R&D应用中对分析物 体外 鉴定、校准和定量。
特点和优势
  • 该标准品可以通过不间断的比较链追溯到美国国家标准与技术研究所(NIST)的SI和更高级标准。
  • 使用氨基酸分析 (AAA) 和色谱纯度技术定量测定活性胰岛素含量。
  • 使用前无需调整。
  • 本产品中的每一种原材料都经过各种分析技术的鉴定和表征,并被赋予质量平衡纯度因子。
  • 该方案的重量法制备(包括所有天平和仪器)符合ISO 17025的认证和校准要求。
  • 在整个封装过程中,使用合格且经过校准的天平对灌装量进行重量验证,以确保准确性和一致性。
制备说明
  • 使用前,将产品在室温或冰箱中解冻并充分混合。
  • 解冻后避免再次冷冻本品。
  • 请采用既定的良好实验室操作规范,定量转移用于加标和稀释所需的体积。
其他说明
本产品用于测试用途。本产品不用于人类或治疗用途。有关潜在危险和必要的预防措施的具体详情,请参阅安全数据表。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)