主要文件
I-058
Supelco
人胰岛素 溶液
new
100 μg/mL (PBS pH 7.2), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
别名:
Human Insulin solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C257H383N65O77S6
CAS号:
分子量:
5807.57
等級
certified reference material
品質等級
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 0.5 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (PBS pH 7.2)
形式
single component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
InChI 密鑰
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)