描述
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), chloroform
化驗
>99% (TLC)
形狀
solution
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (710335C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (710335C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (710335C-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (710335C-25mg)
25 mg/mL (710335C-200mg)
25 mg/mL (710335C-500mg)
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
心磷脂具有2个通过甘油连接的磷脂酰残基。18:1心磷脂或四油酰心磷脂(TOCL)是线粒体中的一种单不饱和磷脂。相比二油酰磷脂酰胆碱(DOPC)双分子层,四油酰心磷脂双分子层的烃链厚度更大。
心磷脂是一种独特的磷脂,位于线粒体内膜,占总脂质的20%。心磷脂是一种具有四个酰基链和一个小分子头基的非双层阴离子磷脂。
心磷脂是一种阴离子磷脂。
應用
18:1心磷脂已用于制备可溶脂质来组装纳米磷脂盘。
18:1心磷脂已用于:
- 制备脂质体,用于重组酵母AAA ATP酶蛋白Msp1
- RNA转染用体外翻译体系
- 作为人造脂质组分模拟线粒体内膜
18:1心磷脂已用作放射性标记分析的脂质标准品。
生化/生理作用
心磷脂(CL)在真核细胞的能量代谢调控中发挥重要作用。心磷脂通路的代谢缺陷与扩张型心肌病有关。心磷脂对线粒体功能和细胞凋亡至关重要。各种病理状态中,心磷脂含量及其酰基链组成变化导致线粒体功能障碍。
心磷脂参与膜的动态组织和细胞分裂。可调控质子摄取途径。心磷脂在线粒体的生物发生、融合和裂变,呼吸和蛋白输入中起着至关重要的作用。它可调节细胞壁的生物发生、液泡内稳态、衰老、细胞周期和凋亡。
心磷脂参与质子摄取途径,并维持所涉及酶的结构。心磷脂维持线粒体功能、膜电位以及对线粒体内膜和其中蛋白质的结构支持。心磷脂的浓度和组成变化与病理状况有关,包括缺血、甲状腺功能减退、衰老、心力衰竭和心骨骼肌病。
包裝
5 mL透明玻璃密封安瓿(710335C-200mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(710335C-25mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(710335C-500mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
Phosphatidylglycerophosphate phosphatase is required for root growth in Arabidopsis
Lin YC, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1863(6), 563-575 (2018)
Reconstitution of Mitochondrial Membrane Proteins into Nanodiscs by Cell-Free Expression
Malhotra K and Alder NN
Methods in Molecular Biology, 155-178 (2017)
The
Mitochondria: Practical Protocols (2018)
Lipidomics: Technologies and applications (2012)
Cardiolipin and apoptosis
McMillin JB and Dowhan W
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1585(2-3), 97-107 (2002)