Merck
850345C
Avanti
14:0 PC (DMPC)
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
别名:
1,2-双十四酰-sn-甘油基-3-磷酸胆碱;DMPC;PC(14:0/14:0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H72NO8P
CAS号:
分子量:
677.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
51191904
NACRES:
NA.25
方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850345C-25mg)
pkg of 1 × 20 mL (850345C-500mg)
pkg of 2 × 20 mL (850345C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850345C-200mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand 850345C
浓度
10 mg/mL (850345C-25mg)
25 mg/mL (850345C-1g)
25 mg/mL (850345C-200mg)
25 mg/mL (850345C-500mg)
脂质类型
phospholipids
cardiolipins
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)([O-])(OC[C@@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3/t34-/m0/s1
InChI key
CITHEXJVPOWHKC-UMSFTDKQSA-N
一般描述
Avanti提供的磷脂酰胆碱产品列表旨在提供具有多种物理性质的化合物。可选产品包括短链(C3-C8是水溶性和吸湿性的)、饱和、多不饱和和混合酸PC。′所有产品均通过HPLC纯化,并采取特殊预防措施保护产品不发生氧化和水解。
磷脂酰胆碱(PC)是具有很强的双层形成能力的脂质。它是最常见的哺乳动物膜磷脂。它也是结肠粘膜层的重要组成部分。
应用
14:0 PC (DMPC)已被用于脂质体制备。它也适用于:
  • 用于制备用于核磁共振(NMR)实验的脂质双细胞
  • 用于荧光偏振测量的标记囊泡制剂
  • 用于通过液相色谱-串联质谱(LC-MS-MS)定量磷脂酰胆碱(PC)的内标(IS)。
生化/生理作用
磷脂酰胆碱(PC) 在黏液中作为表面活性剂形成疏水表面,抑制细菌渗透。可用于治疗脂肪栓塞。磷脂酰胆碱可降低胆固醇和甘油三酯的水平。
包装
30 mL带螺旋盖的琥珀色窄口玻璃瓶(850345C-500mg)
30 mL棕色窄口螺旋盖玻璃瓶(850345C-1g)
5 mL透明玻璃密封安瓿(850345C-200mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(850345C-25mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The Membranes of Cells (2016)
In vitro Membrane Interaction and Liposome Fusion Assays Using Recombinant Hepatitis C Virus Envelope Protein E2
Yelamos B, et al.
Biochimica et biophysica acta. General subjects (2018)
The acceleration of implant osseointegration by liposomal Wnt3a
Popelut A, et al.
Biomaterials, 31(35), 9173-9181 (2010)
Quantitative assays for esterified oxylipins generated by immune cells.
Morgan AH, et al.
Nature Protocols, 5(12), 1919-1931 (2010)
Integrative Medicine - E-Book (2017)