Merck
E47352
Sigma-Aldrich
N-乙基-3-吡咯烷醇
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO
CAS号:
分子量:
115.17
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
折射率
n20/D 1.467 (lit.)
沸点
59-61 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-4-3-6(8)5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
InChI key
IDBNECMSCRAUNU-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
165.2 °F - closed cup
闪点(°C)
74 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)