所有图片(5)
About This Item
线性分子式:
(C2H5)2NCSSNa · 3H2O
CAS号:
分子量:
225.31
Beilstein:
3920507
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
推荐产品
等级
ACS reagent
质量水平
蒸汽密度
5.9 (vs air)
组成
Na (as Na2SO4), 30.5-32.5%
mp
95-98.5 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CCN(CC)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
二乙基二硫代氨基甲酸钠三水合物可用于:
- 通过与氯化锡(II)反应合成顺式-二氯双(N,N-二乙基二硫代氨基甲酸)锡(IV)。
- 作为黄原酸盐的替代物,产生氨基甲酰基前体。
- 合成用于聚(亚噻吩基亚乙烯基)的可溶性前体聚合物。
- 合成二氯四(二甲基亚砜)钌(II),它可以作为制备其他钌配合物的前体。[17}
应用
旋转阱与 Fe2+ 结合使用,可检测脑、肾、肝和其他组织中的 NO。
用于与 Fe2+ 结合以检测脑、肾脏、肝脏和其他组织中的 NO 的自旋捕截剂。
用于与 Fe2+ 结合以检测脑、肾脏、肝脏和其他组织中的 NO 的自旋捕截剂。已报道可同时直接测量 NO* 和 pO2。一种铜螯合剂,已被用于通过电子自旋共振法定量生物材料中的铜,并作为过氧化物歧化酶、抗坏血酸氧化酶和其他酶的抑制剂。
生化/生理作用
抑制巨噬细胞一氧化氮合成酶的诱导。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Characterization of an unusual reaction product of tin (II) chloride with sodium N, N-diethyldithiocarbamate.
Selvaraju R, et al.
Polyhedron, 13(6), 903-908 (1994)
Incorporation of benzocarborane into conjugated polymer systems: synthesis, characterisation and optoelectronic properties.
Marshall J, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(2), 232-239 (2014)
Precursor route poly (thienylene vinylene) for organic solar cells: Photophysics and photovoltaic performance
Gunes S, et al.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 90(17), 2815-2828 (2006)
Anna M Biesbrock et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (91)(91), 51953-51953 (2014-10-07)
The glassy-winged sharpshooter (Homalodisca vitripennis) is a highly vagile and polyphagous insect found throughout the southwestern United States. These insects are the predominant vectors of Xylella fastidiosa (X. fastidiosa), a xylem-limited bacterium that is the causal agent of Pierce's disease
Dithiocarbamate Group Transfer Cyclization Reactions of Carbamoyl Radicals under ?Tin?Free? Conditions
Grainger RS and Innocenti P
Angewandte Chemie (International Edition in English), 43(26), 3445-3448 (2004)