139505
N-甲基-2-(2-氨乙基)-吡咯烷
97%
别名:
1-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine, 1-Methyl-2-pyrrolidineethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethylamine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, 2-(N-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, N-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4684 (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
amine
SMILES字符串
CN1CCCC1CCN
InChI
1S/C7H16N2/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6,8H2,1H3
InChI key
PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
149.0 °F - closed cup
闪点(°C)
65 °C - closed cup