蒸汽壓力
28.11 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.378 (lit.)
bp
34-36 °C (lit.)
mp
−118 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)Cl
InChI
1S/C3H7Cl/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ULYZAYCEDJDHCC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-32.8 °F
閃點(°C)
-36 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves