Merck
387614
Sigma-Aldrich
环氧乙烷
≥99.5%
别名:
氧化乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H4O
CAS号:
分子量:
44.05
Beilstein:
102378
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥99.5%
折射率
n20/D 1.3597 (lit.)
bp
10.7 °C (lit.)
mp
−111 °C (lit.)
密度
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
InChI 密鑰
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
环氧乙烷通常通过氯醇法合成,也可在银(Ag)催化下用空气直接氧化乙烯得到。
环氧乙烷可用作生产乙二醇、表面活性剂、乳化剂和聚氨酯的起始原料。
應用
环氧乙烷可用作合成以下物质的前体:
  • 聚(环氧乙烷)和聚(乙二醇)。
  • 碳酸亚乙酯,通过与CO2的咪唑鎓四卤化锌锌催化偶联反应
  • α,ω-杂二官能化聚环氧乙烷,使用有机催化剂 N-杂环碳烯,通过开环聚合反应。
包裝
储存于碳钢气阀瓶中,带CGA180M/CGA110F针阀。
适用:
  • Aldrich®气阀瓶站系统
  • Aldrich®气阀瓶气体调节器
其他說明
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
排氣閥
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Chem. Unst. Gas A - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Multifunctional Poly (ethylene glycol)s
Obermeier B, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(35), 7988-7997 (2011)
Surface active ethylene oxide adducts (2013)
N-heterocyclic carbene-organocatalyzed ring-opening polymerization of ethylene oxide in the presence of alcohols or trimethylsilyl nucleophiles as chain moderators for the synthesis of α, ω-heterodifunctionalized poly (ethylene oxide)s
Raynaud J, et al.
Macromolecules, 43(6), 2814-2823 (2010)
Polymerization of ethylene oxide, propylene oxide, and other alkylene oxides: synthesis, novel polymer architectures, and bioconjugation
Herzberger, Jana and Niederer, et al.
Chemical Reviews, 116, 2170-2243 (2016)
Imidazolium zinc tetrahalide-catalyzed coupling reaction of CO2 and ethylene oxide or propylene oxide
Kim HS, et al.
J. Catal., 220(1), 44-46 (2003)