浓度
5.0 M in hexane
折射率
n/D 1.434
密度
0.832 g/mL
SMILES字符串
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI key
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Valuable building block offered as a solution in hexane for more convenient handling.
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
<-22.0 °F
闪点(°C)
< -30.0 °C