文件
1.94513
Supelco
Carbon disulfide
EMPLURA®
别名:
Carbon disulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CS2
CAS号:
分子量:
76.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
產品線
EMPLURA®
儲存溫度
room temp
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI 密鑰
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup