Merck
154210
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-扁桃酸
ReagentPlus®, ≥99%
别名:
(R)-α-羟基苯乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH(OH)CO2H
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
2691094
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
产品线
ReagentPlus®
方案
≥99%
表单
solid
旋光性
[α]23/D −153°, c = 2.5 in H2O
mp
131-133 °C (lit.)
SMILES字符串
O[C@@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChI key
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(R)-(-)-苯乙醇酸,是一种手性分离剂,也用于合成诸如青霉素和头孢菌素等药物的合成砌块。它可以通过使用腈水解酶从(R,S)-亚苯甲腈合成,具有产量高、对映选择性好等优点
(R)-(−)-苯乙醇酸是一种羧酸,可用作合成抗生素、抗肿瘤药物和抗肥胖药物的起始物。
应用
R)-(-)-扁桃酸已在研究中用于评估其发生自发振荡手性转化以及自发缩合,形成聚甘露酸的能力。
法律信息
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Green synthesis aspects of (R)-(-)-mandelic acid; a potent pharmaceutically active agent and its future prospects
Rahul Vikram S et al.
Critical Reviews in Biotechnology, 43, 1226-1235 (2023)
On the spontaneous condensation of selected hydroxy acids.
Sajewicz M, et al.
Acta Chromatographica , 21(2), 259-271 (2009)
Production of R-(-)-mandelic acid from mandelonitrile by Alcaligenes faecalis ATCC 8750.
Yamamoto K, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 57(10), 3028-3032 (1991)
TLC in a search for structural limitations of spontaneous oscillatory in-vitro chiral conversion. a-hydroxybutyric and mandelic acids.
Sajewicz M, et al.
J. Planar Chromatogr., 22(4), 241-248 (2009)
Enzyme-catalysed optical resolution of mandelic acid via RS (?)-methyl mandelate in non-aqueous media.
Yadav GD and Sivakumar P.
Biochemical Engineering Journal, 19(2), 101-107 (2004)