Merck
803103
Sigma-Aldrich
25-羟基维生素D3-23,24,25,26,27-13C5 溶液
100 μg/mL in ethanol, 99 atom % 13C, 95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C5C22H44O2
CAS号:
分子量:
405.60
UNSPSC代码:
12352205
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
95%
表单
liquid
浓度
100 μg/mL in ethanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
colorless
应用
detection
质量偏移
M+5
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[13CH3][13C](O)([13CH3])[13CH2][13CH2]C[C@@H](C)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24?,25?,27-/m1/s1/i3+1,4+1,6+1,16+1,26+1
InChI key
JWUBBDSIWDLEOM-UZYJFTCKSA-N
相关类别
一般描述
25羟维生素D3 (骨化二醇)是一种激素原,通过维生素 D3 (胆钙化醇)的羟基化作用在肝脏内产生。它是合成骨化三醇{1,25-二羟维生素 D3 或称 [1,25(OH)2D3]}的前体。它可用作生物标记物,用于确定体内维生素D的状态。
25-羟维生素D3-23,24,25,26,27-13C5是维生素 D3的同位素,其中的 C-23、C-24、C-25、 C-26和 C-27碳原子由13C6同位素所取代。
应用
25羟维生素D 3-23,24,25,26,27-13C5可用作稳定的同位素内标物,用于通过质谱得到特定生物样品的准确数据。
包装
1 mL,安瓿瓶装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F
闪点(°C)
14 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Need of a dedicated isotopic internal standard for accurate 3-epi-25 (OH) D3 quantification by LC-MS/MS
Zakaria R, et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 57(7), e141-e144 (2019)
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)