Merck
705888
Sigma-Aldrich
25-羟基维生素 D3 (6,19,19-d3)
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
25-羟胆钙化醇 (6,19,19-d3), 25-羟胆钙化醇 D3-D3, 氘代羟基维生素 D3
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27D3H41O2
分子量:
403.66
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥97 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
顏色
white to off-white
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChI 密鑰
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
相关类别
一般說明
25-羟基维生素 D3 (骨化二醇) 是通过肝脏中维生素D3 (胆钙化醇) 的羟基化而产生的一种激素原。它是合成骨化三醇或称1,25-二羟基维生素D3或[1,25(OH)2D3]的前体。它可用作确定体内维生素D状况的生物标志物。
25-羟基维生素D3 (6,19,19-d3)是一种氘化形式的维生素D3 ,其中的 C-6 和 C-19质子由氘所取代。
應用
25-羟基维生素D3 (6,19,19-d3) 可用作分析标准品。
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
相關產品
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)
Jiri Adamec et al.
Journal of separation science, 34(1), 11-20 (2010-12-21)
Simultaneous and accurate measurement of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in biological samples is a barrier limiting our ability to define "optimal" vitamin D status. Thus, our goal was to optimize conditions and evaluate an LC-MS method for simultaneous detection
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)