Merck
740578
Sigma-Aldrich
1α,25-二羟基维生素D3 (6,19,19-d3) 溶液
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
别名:
1α-二羟胆钙化醇 (6,19,19-d 3 ) 溶液, 氘代 1-α25-二羟维生素 D 3 溶液, 骨化三醇 (6,19,19-d 3 ) 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27D3H41O3
分子量:
419.65
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
同位素纯度
97 atom % D
质量水平
方案
96% (CP)
表单
solution
浓度
100 μg/mL in ethanol
技术
mass spectrometry (MS): suitable
颜色
colorless
应用
detection
质量偏移
M+3
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
1α,25-二羟基维生素D3 [1,25(OH)2D3],又称骨化三醇,在人类钙和磷酸盐代谢中起一定作用。它还调节胰岛素分泌并诱导细胞分化。
1α,25-二羟基维生素D3 (6,19,19-d3) 是氘化的维生素D3,其中的C-6和C-19质子被氘取代。
应用
1α,25-二羟基维生素 D3 (6,19,19-d3) 可用作稳定的同位素内标物,用于通过质谱法获得特定生物样品的准确数据。
包装
1 mL,安瓿瓶装
相关产品
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The emerging role of vitamin D3 in women′s health
Khadilkar, SS
The Journal of Obstetrics and Gynecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Wai W Cheung et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 11(1), 120-134 (2019-11-14)
Ctns-/- mice, a mouse model of infantile nephropathic cystinosis, exhibit hypermetabolism with adipose tissue browning and profound muscle wasting. Ctns-/- mice are 25(OH)D3 and 1,25(OH)2 D3 insufficient. We investigated whether vitamin D repletion could ameliorate adipose tissue browning and muscle
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)