Merck
778575
Sigma-Aldrich
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
别名:
(S)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H16Br2O2
CAS号:
分子量:
472.17
Beilstein:
4712473
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
SMILES 字串
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
InChI 密鑰
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3