Merck
301558
Sigma-Aldrich
二叔丁基氯化膦
96%
别名:
P, P-双(1 1-二甲基乙基), 氯化膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)3C]2PCl
CAS号:
分子量:
180.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
质量水平
方案
96%
表单
liquid
反应适用性
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
沸点
48 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)(C)P(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18ClP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h1-6H3
InChI key
MCRSZLVSRGTMIH-UHFFFAOYSA-N
一般描述
二叔丁基氯化膦属于膦配体类化合物。富电子和位阻特性适合交叉偶联反应。对稳定和活化中心金属原子具有关键作用,可用于过渡金属催化的C-O、C-N和C-C键形成反应。
应用
二叔丁基氯化膦可作为配体,用于:      
  • 钯催化下芳基卤化物的胺化反应。      
  • 钯催化下芳基硼酸与芳基溴化物和氯化物的Suzuki-Miyaura交叉偶联反应。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
143.6 °F - closed cup
闪点(°C)
62 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jesudoss V Kingston et al.
The Journal of organic chemistry, 72(8), 2816-2822 (2007-03-24)
Pro-azaphosphatrane 1a [P(iBuNCH2CH2)3N] reacts with iodine under mild conditions to give [IP(iBuNCH2CH2)3N]I in excellent yield, which on subsequent reaction with ammonia followed by deprotonation with KOtBu provided HN=P(iBuNCH2CH2)3N (3a) in quantitative yield. Reaction of 3a with R'2PCl afforded sterically bulky