Merck
14694
Sigma-Aldrich
双(1,5-环辛二烯)四氟硼酸铑(I)
别名:
四氟硼酸铑(I) 1,5-环辛二烯络合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H24BF4Rh
CAS号:
分子量:
406.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
组成
carbon content, 45.7-49.0%
质量水平
反应适用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
~190 °C (dec.)
SMILES字符串
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.BF4.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b2*2-1-,8-7-;;
InChI key
NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
其他说明
用于使用膦配体制备阳离子 COD-Rh 络合物(例如不对称加氢)的铑配合物;氢化硅烷化反应
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
U. Nagel et al.
Chemische Berichte, 119, 3326-3326 (1986)
M. Sawamura et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 9602-9602 (1995)
I. Ojima et al.
Tetrahedron, 45, 6901-6901 (1989)
R. Takeuchi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 3045-3045 (1995)