Merck
649147
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-甲基吡咯烷
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11N
CAS号:
分子量:
85.15
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
旋光性
[α]20/D +19°, c = 5 in methanol
折射率
n20/D 1.4354
沸点
97-99 °C (lit.)
密度
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H11N/c1-5-3-2-4-6-5/h5-6H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI key
RGHPCLZJAFCTIK-YFKPBYRVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
45.0 °F - closed cup
闪点(°C)
7.2 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)