Merck
752150
Sigma-Aldrich
重氮乙酸乙酯 溶液
15% in toluene
别名:
2-重氮乙酸乙酯 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H6N2O2
CAS号:
分子量:
114.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
濃度
15% in toluene
折射率
n20/D 1.505
密度
0.895 g/mL at 25 °C
官能基
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(=O)C=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-2-8-4(7)3-6-5/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
YVPJCJLMRRTDMQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
重氮乙酸乙酯溶液是一种重氮化合物,用作不饱和化合物环丙烷化的试剂。它用于在烯烃存在的条件下,在催化分解重氮乙酸乙酯过程中制备环丙烷和环丙烷羧酸衍生物。它也是一种同素环酮和无环酮但不产生环氧化物副产物的有效试剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.9 °F - closed cup
閃點(°C)
4.4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jiquan Liu et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(35), 12414-12420 (2015-07-17)
Heterogeneous dirhodium(II) catalysts based on environmentally benign and biocompatible cellulose nanocrystals (CNC-Rh2) as support material were obtained by ligand exchange between carboxyl groups on the CNC surface and Rh2(OOCCF3)4, as was confirmed by solid-state (19)F and (13)C NMR spectroscopy. On average