Merck
209058
Sigma-Aldrich
二聚醋酸铑
powder
别名:
Rh2(OAc)4, 四乙酸二铑, 醋酸铑(II)二聚体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Rh2(OOCCH3)4
CAS号:
分子量:
441.99
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
CC(=O)O[Rh]OC(C)=O.CC(=O)O[Rh]OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.2Rh/c4*1-2(3)4;;/h4*1H3,(H,3,4);;/q;;;;2*+2/p-4
InChI 密鑰
SYBXSZMNKDOUCA-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸铑(II)二聚体是一种有效的催化剂,可用于碳氧化反应、烃氧化反应、硼氧化反应和氮烯基反应。
應用
均相催化剂。
形成叶立德的有效催化剂。
用于β-羟基-α-芳基丙烯酸酯的有效合成,涉及重氮酯的分解,并伴随1,2-芳基迁移。
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入式融锥内。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Sugimura, T.; Mori, A.
Tetrahedron Asymmetry, 14, 881-881 (2003)
Aldrichimica Acta, 15, 13-13 (1982)
Dirhodium(II) Tetraacetate
Michael P, et al.
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Catalytic enantioselective C-H activation by means of metal-carbenoid-induced C-H insertion.
Huw M L Davies et al.
Chemical reviews, 103(8), 2861-2904 (2003-08-14)
Zhaohui Qu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(1), 217-219 (2004-01-03)
The relative rate constants for the Rh(II)-catalyzed insertion of diazoacetone into the O-H bond have been measured through intermolecular competitions. The kinetic data were subjected to Hammett correlation analysis, and mechanistic implication of the results with respect to a stepwise