Merck
735000
Sigma-Aldrich
花生四烯酸-5,6,8,9,11,12,14,15-d 8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
别名:
顺式,顺式,顺式,顺式 -5,8,11,14-二十碳四烯酸-5,6,8,9,11,12,14,15-d 8
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4(CD=CDCH2)4CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
312.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥98% (CP)
形狀
liquid
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
-49 °C (lit.)
質量偏移
M+8
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]\C(CCCCC)=C(/[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])C\C([2H])=C(\[2H])CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i6D,7D,9D,10D,12D,13D,15D,16D
InChI 密鑰
YZXBAPSDXZZRGB-FBFLGLDDSA-N
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup