Merck
A-122
Supelco
花生四烯酸
1.0 mg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
别名:
二十碳-5Z,8Z,11Z,14Z-四烯酸, 全顺式-5,8,11,14-二十碳四烯酸, 花生四烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4(CH=CHCH2)4CH2CH2CO2H
CAS号:
分子量:
304.47
Beilstein:
1713889
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
1.0 mg/mL in ethanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
折射率
n20/D 1.4872 (lit.)
沸点
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Certified Spiking Solution®适用于基于质谱的脂肪酸测试应用,如心血管疾病风险和脂肪酸缺乏症的评估以及营养品和膳食补充剂中花生四烯酸的检测和定量。花生四烯酸(顺式-5,8,11,14),有时也称为AA或ARA,是一种多不饱和ω-6脂肪酸。研究表明,ARA和其他脂肪酸可以作为心血管疾病、营养和代谢疾病的生物标志物。
生化/生理作用
花生四烯酸 (AA) 是一种 ω6 不饱和脂肪酸,是细胞膜磷脂的组分。在炎症反应中,水解磷脂酶 A2 可将 AA 从膜磷脂中释放出来。然后,AA 可被至少两种环加氧酶 (COX) 亚型代谢为前列腺素和血栓烷,被脂氧合酶代谢为白三烯和脂氧素,以及通过细胞色素 p450 催化代谢为环氧-二十碳三烯酸。AA 及其代谢产物在多种生物过程中发挥着重要作用,包括信号转导、平滑肌收缩、趋化性、细胞增殖和分化,以及细胞凋亡。已证实 AA 可与 G 蛋白的亚基结合,抑制 Ras GTP 酶激活蛋白 (GAP) 的活性。AA 的细胞摄取需要消耗能量并涉及跨细胞质膜的蛋白质辅助运输。
花生四烯酸及其代谢产物在多种生物过程中发挥着重要作用,包括信号转导、平滑肌收缩、趋化性、细胞增殖和分化,以及细胞凋亡。
花生四烯酸可刺激MDA-MB-435人转移癌细胞与细胞外基质分子(胶原蛋白IV和玻连蛋白)的粘附 。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
57.2 °F - closed cup
闪点(°C)
14.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1