主要文件
1.12537
Supelco
UV灯 254 nm
suitable for thin layer chromatography (TLC)
别名:
254nm紫外灯
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
39101616
NACRES:
NB.21
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
储存温度
no temp limit
一般描述
我们的TLC配件允许专业人员更快速,更有效,更可靠地工作。由于我们的产品种类繁多,用户总能找到他们需要的东西。
薄层色谱法
应用
  • MassSpecPreppy-An end-to-end solution for automated protein concentration determination and flexible sample digestion for proteomics applications.:在蛋白质组学研究中,提供一种蛋白浓度测定和样本消化的自动解决方案。样品瓶用于准确、无污染的样品处理(Reder et al., 2024)。
联系
替代:12537-1; 12537