Merck
723282
Sigma-Aldrich
N,N′-二-Boc-N-甲基乙二胺
97%
别名:
N-Boc-2-(Boc-甲氨基)乙胺, 叔丁基 N-[2-(叔丁氧羰基氨基)乙基]-N-甲基氨基甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H26N2O4
分子量:
274.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
114-119 °C
官能基
amine
carbamate
SMILES 字串
CN(CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-12(2,3)18-10(16)14-8-9-15(7)11(17)19-13(4,5)6/h8-9H2,1-7H3,(H,14,16)
InChI 密鑰
LDEPHSIHMSDUAS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)