Merck
709751
Sigma-Aldrich
2-氯-3-甲基喹喔啉
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7ClN2
CAS号:
分子量:
178.62
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
70-73 °C
官能团
chloro
SMILES字符串
Cc1nc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7ClN2/c1-6-9(10)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3
InChI key
PXDLUYLWPJMGJA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)