Merck
709719
Sigma-Aldrich
3,3′,5′-三碘甲状腺原氨酸-(二碘苯基-13C6) 盐酸盐
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
反T3-13C6 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C9H12I3NO4 · HCl
分子量:
693.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
95% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+6
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Cl.N[C@@H](Cc1ccc(O[13c]2[13cH][13c](I)[13c](O)[13c](I)[13cH]2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4.ClH/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8;/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22);1H/t12-;/m0./s1/i5+1,6+1,8+1,10+1,11+1,14+1;
InChI key
YCBXNJGXKMWFLL-UKPPHBCASA-N
相关类别
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)