特点
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
I[13C]1=[13C]([13C](I)=[13CH][13C](C[C@@H](C(O)=O)N)=[13CH]1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,6+1,10+1,11+1,14+1
InChI key
XUIIKFGFIJCVMT-PDHVKVOFSA-N
一般描述
L-甲状腺素-13C6是基于酪氨酸的甲状腺激素——甲状腺素(T4)的同位素标记形式。甲状腺素由甲状腺分泌,参与生物生长、神经发育、糖类&氧代谢和蛋白合成等不同生物过程。
应用
- 基于中空纤维液相微萃取(HF-LPME)的方法制备样本,液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)法测定血清样本中的总甲状腺素
- 两次液液萃取样本后,开发LC-MS/MS方法多残留分析大鼠血清样本中的褪黑素、皮质醇、三碘甲状腺原氨酸、甲状腺素和睾酮
- 同位素稀释-基质辅助激光解吸/离子化电离飞行时间质谱法(MALDI-TOF MS)同时测定人血清样本中的甲状腺素
- 样品衍生化后通过高效液相色谱-串联质谱法(HPLC-MS/MS)测定大鼠心脏组织样品中的甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)
- 酶法消化和蛋白沉淀法处理样品后,建立和验证基于LC-MS/MS的方法定量测定七鳃鳗组织样本中的内源性甲状腺激素:T4和两种T3异构体
特点和优势
- 按照ISO/IEC 17025和ISO 17034认证标准充分鉴定
- 附带全面的分析证书(CoA),提供稳定性、均一性、浓度准确性、不确定性和可追溯性方面的数据
- 通过实时稳定性研究进行严格检测,确保准确性和保质期
- 采用合格的精密天平通过重量法制备而成,最大限度减小不确定性
- 在氩气保护下火焰密封安瓿瓶,确保长期保存
- 为提高实验室效率,以便利、DEA豁免的形式提供
法律信息
相关产品
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
其他客户在看
商品
Determination of free thyroid hormones (T3 & T4) in serum by LC-MS/MS following a streamlined 1-hour BioSPME sample preparation.